Documenti fondamentali
D86000
Sigma-Aldrich
(Diethylamino)acetone
96%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NCH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. ebollizione
64 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CC)CC(C)=O
InChI
1S/C7H15NO/c1-4-8(5-2)6-7(3)9/h4-6H2,1-3H3
GDXMMBDEMOUTNS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)