Documenti fondamentali
D76005
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorotoluene
≥99%
Scegli un formato
100 G
CHF 86.70
CHF 86.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 86.70
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.03
Beilstein:
1907194
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 86.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.550 (lit.)
P. ebollizione
196-203 °C (lit.)
Densità
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)