Documenti fondamentali
161365
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorotoluene
97%
Scegli un formato
100 G
CHF 70.80
CHF 70.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 70.80
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.03
Beilstein:
1931687
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 70.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.547 (lit.)
P. ebollizione
200.5 °C/741 mmHg (lit.)
Densità
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
WYUIWKFIFOJVKW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,4-Dichlorotoluene is added as growth supplement in culture medium of Ralstonia sp. strain PS12[1].
Applicazioni
3,4-Dichlorotoluene was used in determination of enthalpy of formation for molecular complexes of I2 with chloromethylbenzene molecules in CCl4[2].
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thermochemistry of molecular complexes. 4. Molecular complexes of I2 with chloromethylbenzenes.
Greaux JB, et al.
J. Incl. Phenom. Mol. Recog. Chem., 13(3), 245-248 (1992)
Katrin Pollmann et al.
Journal of bacteriology, 184(19), 5261-5274 (2002-09-10)
Ralstonia sp. strain PS12 is able to use 2,4-, 2,5-, and 3,4-dichlorotoluene as growth substrates. Dichloromethylcatechols are central intermediates that are formed by TecA tetrachlorobenzene dioxygenase-mediated activation at two adjacent unsubstituted carbon atoms followed by TecB chlorobenzene dihydrodiol dehydrogenase-catalyzed rearomatization