248061
Octafluoronaphthalene
96%
Sinonimo/i:
1,2,3,4,5,6,7,8-Octafluoronaphthalene, Perfluoronaphthalene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
87-88 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2c1F
InChI
1S/C10F8/c11-3-1-2(5(13)9(17)7(3)15)6(14)10(18)8(16)4(1)12
JDCMOHAFGDQQJX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3