D75955
2,5-Dichlorotoluene
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.03
Beilstein:
1859112
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.547 (lit.)
P. ebollizione
197-200 °C (lit.)
Punto di fusione
4-5 °C (lit.)
Densità
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
KFAKZJUYBOYVKA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Riquan Liao et al.
Environmental monitoring and assessment, 191(5), 309-309 (2019-04-28)
To enhance our understanding on environmental conditions of the Maowei Sea in Guangxi province, China, the concentration and distribution of 22 chlorobenzene compounds (CBs) in the surface sediment were determined by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The relationship of the sediment