Documenti fondamentali
D65607
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
95%
Sinonimo/i:
2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
Scegli un formato
50 G
CHF 68.70
CHF 68.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 68.70
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C6H(CH2Cl)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 68.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
P. ebollizione
180 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
105-107 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(CCl)c(C)c1CCl
InChI
1S/C11H14Cl2/c1-7-4-8(2)11(6-13)9(3)10(7)5-12/h4H,5-6H2,1-3H3
JMNDJDCLOQRCJV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)