Key Documents
D33209
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione
96%
Sinonimo/i:
trans-1,2-Dibenzoylethylene
About This Item
Formula condensata:
C6H5COCH=CHCOC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.27
Beilstein:
743958
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
109-112 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H12O2/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-12-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
WYCXGQSQHAXLPK-VAWYXSNFSA-N
WGK 3