Documenti fondamentali
467456
Sigma-Aldrich
2-Methylthianaphthene
97%
Sinonimo/i:
2-Methylbenzo[b]thiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
47-52 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H8S/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6H,1H3
BLZKSRBAQDZAIX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Methylthianaphthene is a 2-substituted thianaphthene derivative. It can be synthesized by reacting 2-thianaphthenyllithium with methyl p-toluenesulfonate.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Lei Wang et al.
Journal of hazardous materials, 342, 758-769 (2017-09-20)
The ZrO
Some 2-Substituted Thianaphthenes Derived from 2-Thianaphthenyllithium1.
Shirley DA and Cameron MD.
Journal of the American Chemical Society, 74(3), 664-665 (1952)