Documenti
D31729
Sigma-Aldrich
Dibenzosuberenol
Sinonimo/i:
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, NSC 84190
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
122.5-124 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15-16H
SRIISEYIFDTFRZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Oxidation with tert-butylhydroperoxide in water for synthesis of carboxylic acids and ketones
  • Synthesis of tachykinin neurokinin-1 receptor antagonists
  • Pauson-Khand reaction mechanism studies
  • Mapping the active site of aziridination catalysts
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3