Documenti
D27608
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenediantipyrine
97%
Sinonimo/i:
Diantipyrylmethane, Trichachnine monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H24N4O2 ·H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.48
Beilstein:
59702
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
156 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.CN1N(C(=O)C(CC2=C(C)N(C)N(C2=O)c3ccccc3)=C1C)c4ccccc4
InChI
1S/C23H24N4O2.H2O/c1-16-20(22(28)26(24(16)3)18-11-7-5-8-12-18)15-21-17(2)25(4)27(23(21)29)19-13-9-6-10-14-19;/h5-14H,15H2,1-4H3;1H2
OSBQFBKEVMIGTJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3