D182257
3,5-Dimethyl-1-pyrazolylformaminidium nitrate
97%
Sinonimo/i:
1-Amidino-3,5-dimethylpyrazole nitrate, 3,5-Dimethylpyrazole-1-carboxamidine nitrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
167-168 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O.Cc1cc(C)n(n1)C(N)=N
InChI
1S/C6H10N4.HNO3/c1-4-3-5(2)10(9-4)6(7)8;2-1(3)4/h3H,1-2H3,(H3,7,8);(H,2,3,4)
AGYXIUAGBLMBGV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3