Documenti fondamentali
D133205
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethoxybiphenyl
97%
Sinonimo/i:
3,3′-Bianisole
Scegli un formato
10 G
CHF 339.00
CHF 339.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 339.00
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4C6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 339.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
328 °C (lit.)
Punto di fusione
44-45 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(c1)-c2cccc(OC)c2
InChI
1S/C14H14O2/c1-15-13-7-3-5-11(9-13)12-6-4-8-14(10-12)16-2/h3-10H,1-2H3
UCHNVSDXSPIKRG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)