Documenti fondamentali
178535
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal
95%
Sinonimo/i:
1,1-Diisopropoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Diisopropoxytrimethylamine
Scegli un formato
25 G
CHF 152.00
CHF 152.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 152.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH[OCH(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.27
Beilstein:
1901978
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 152.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
79-80 °C/60 mmHg (lit.)
Densità
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ether
Stringa SMILE
CC(C)OC(OC(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H21NO2/c1-7(2)11-9(10(5)6)12-8(3)4/h7-9H,1-6H3
XOZZATXWQMOVHL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal was used in the quantification of cocaine and its metabolite, benzoyl ecgonine from urine matrix[1].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
N C Jain et al.
Journal of forensic sciences, 22(1), 7-16 (1977-01-01)
A gas chromatographic procedure has been developed for the simultaneous determination of cocaine and benzoyl ecgonine in urine specimens. The two drugs are extracted by isopropanol/chloroform from urine samples saturated with a bisalt buffer. The organic extract is evaporated to