Documenti fondamentali
D133604
Sigma-Aldrich
trans-2,4-Dimethoxycinnamic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
192-194 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(OC)cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)10(7-9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/b6-4+
YIKHDPHTFYWYJV-GQCTYLIASA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)