Key Documents
D131407
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Beilstein:
2210858
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
120-122 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(C(O)=O)c1OC
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
FODBVCSYJKNBLO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3