D131806
3,4-Dimethoxybenzoic acid
≥99%
Sinonimo/i:
Veratric acid, 3,4-Dimethoxybenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
179-182 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
WGK 3