Documenti
156639
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dimethoxyacetophenone
98%
Sinonimo/i:
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(4,5-Dimethoxyphenyl)ethanone, 2-Fluoro-1-nitrobenzene, 2-Nitro-1-fluorobenzene, 3,4-Dimethoxyphenyl methyl ketone, 3′,4′-Dimethoxyacetophenone, 4-Acetyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Acetylveratrole, Methyl 3,4-dimethoxyphenyl ketone
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Beilstein:
781213
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
286-288 °C (lit.)
Punto di fusione
47-54 °C (lit.)
Solubilità
hot water: soluble
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6H,1-3H3
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
WGK 3