Documenti fondamentali
CLS653401L
PYREXPLUS® heavy-wall filtering flask
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer, Corning® 65340
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Giunto
joint stopper8
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Rubber stopper
Confezionamento
pack of 1
case of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 65340-1L
Campo di misura del volume
300-1,000 mL
Capacità
1,000 mL
Descrizione generale
Flask features a protective PVC coating. Autoclavable (121 °C) and resistant to thermal shock. Tubulation O.D. is 10 mm on sizes up through 1,000 mL. Tubulation is 12.5 mm O.D. on 2,000 and 4,000 mL sizes. The tubulation is not coated. Do not place over direct heat or flame. Do not heat above 121 °C moist heat or 110 °C dry heat.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)