Documenti fondamentali
CLS4985250
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4985
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
Filettatura collo
38-430
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap
closure type Screw cap
subdivision 25 mL
Confezionamento
case of 24
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 4985-250
Campo di misura del volume
50-200 mL
Capacità
250 mL
Descrizione generale
With impact-resistant, phenolic screw-cap equipped with cemented, inert white-rubber liner; resistant to steam sterilization. Graduated in white enamel to approximate capacity. With oval marking spot.
Altre note
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)