CLS431339
Corning® vented caps for plastic Erlenmeyer cell culture flasks
48mm polypropylene cap, vented, for 2L Plastic Erlenmeyer Flask, sterile, 24/cs
Sinonimo/i:
Corning Erlenmeyer flasks, plastic Erlenmeyer flasks
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
orange polypropylene cap (threaded cap)
polypropylene
Descrizione
for 2L erlenmeyer flasks
Sterilità
sterile
Caratteristiche
disposable
vented cap has 0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
Confezionamento
pack of 1
case of 24
Produttore/marchio commerciale
Corning 431339
Diam. collo
48 mm
Descrizione generale
- Threaded cap
- Vented cap has 0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
- Allows gas exchange while minimizing the risk of contamination
- Sterilized by gamma radiation
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)