Documenti fondamentali
CLS3965100
Pyrex® aseptic filling bell
hose outlet O.D. 12.7 mm
Sinonimo/i:
Corning® 3965
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
For use with bottles
Produttore/marchio commerciale
Corning 3965-100
D.E. × alt.
109 mm × 140 mm
Diam. est. uscita tubo
12.7 mm
Descrizione generale
For aseptic filling of vessels. Rubber tubing is attached to the top of the tubulation while the receiving vessel is placed inside the bell.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)