Documenti fondamentali
CLS3953312EC
Pyrex® gas-dispersion tube
pore size 70-220 μm
Sinonimo/i:
Corning® 39533
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
Corning 39533-12EC
Dimensione pori
70-220 μm
Descrizione generale
With 12 mm O.D. fritted cylinder, 250 mm L × 8 mm diam. stem. Used to disperse gas in liquids. Size of bubbles depends on porosity. Size permits insertion through small openings.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)