CLS3953312C
Pyrex® gas-dispersion tube
pore size 40-60 μm
Sinonimo/i:
Corning® 39533
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Corning 39533-12C
Dimensione pori
40-60 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Pyrex® gas-dispersion tube is made of Type I Class A - Low-Expansion Borosilicate Glass.
- Coarse with 40-60 μm pore size.
- May withstand autoclaving.
- Not designed for vacuum and freezing applications.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)