Documenti fondamentali
CLS318090
Pyrex® evaporating dishes
capacity 170 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3180
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 3180-90
D.E. × alt.
~90 mm × 49 mm
Capacità
170 mL
Descrizione generale
Flat- bottom, beaded rim.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)