Documenti fondamentali
CLS3180105
Pyrex® evaporating dishes
capacity 290 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3180
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 3180-105
D.E. × alt.
~105 mm × 55 mm
Capacità
290 mL
Descrizione generale
Flat- bottom, beaded rim.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)