C81004
Cinnamonitrile
97%
Sinonimo/i:
3-Phenylacrylonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.601 (lit.)
P. eboll.
254-255 °C (lit.)
Punto di fusione
18-20 °C (lit.)
Densità
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H7N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H/b7-4+
ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter