Key Documents
C69209
Sigma-Aldrich
4′-Chloropropiophenone
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4COC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
95-97 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
35-37 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
ADCYRBXQAJXJTD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3