Documenti
C58703
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(NO2)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.56
Beilstein:
778323
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
61-63 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(C=O)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9(11)12/h1-4H
HETBKLHJEWXWBM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Alagarraj Arunadevi et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 38(9), 656-679 (2019-04-17)
In this work, we have synthesized a few novel mononuclear complexes of Cu(II), Co(II), Ni(II) and Zn(II) using a pyrazolone-derived Schiff base ligand. They were characterized by spectroscopic and analytical methods. The elemental analyses, UV-Vis, magnetic moment values and molar