C52276
4-Phenylbenzyl chloride
98%
Sinonimo/i:
4-(Chloromethyl)biphenyl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Cl/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
HLQZCRVEEQKNMS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3