Documenti fondamentali
C48104
Sigma-Aldrich
5-Chloroisatoic anhydride
97%
Sinonimo/i:
6-Chloro-1,2-dihydro-4H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
300 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,(H,10,12)
MYQFJMYJVJRSGP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3