Key Documents
C27107
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzyl alcohol
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.555 (lit.)
P. eboll.
237 °C (lit.)
Densità
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H7ClO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5H2
ZSRDNPVYGSFUMD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Leila Behrouzi et al.
Scientific reports, 10(1), 19378-19378 (2020-11-11)
Alcohol to aldehyde conversion is a critical reaction in the industry. Herein, a new electrochemical method is introduced that converts 1 mmol of alcohols to aldehydes and ketones in the presence of N-hydroxyphthalimide (NHPI, 20 mol%) as a mediator; this conversion is