Documenti fondamentali
8.16116
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Chlorobenzophenone
Scegli un formato
5 G
CHF 63.70
CHF 63.70
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 63.70
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
213-809-0
NACRES:
NA.22
CHF 63.70
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
powder
Punto di fusione
82-84 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1cc(ccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
CPLWKNRPZVNELG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3