Documenti fondamentali
C24450
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzhydrylamine hydrochloride
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH(C6H5)NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
300-305 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.NC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H12ClN.ClH/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,15H2;1H
UHPRBUXOILBKFH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)