Documenti
C107
Sigma-Aldrich
Calcium acetylacetonate hydrate
99.95%
Sinonimo/i:
2,4-Pentanedione calcium derivative, Ca(acac)2
About This Item
Formula condensata:
Ca(C5H7O2)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.29 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.95%
Forma fisica
solid
Composizione
Degree of hydration, ~0.5
Impiego in reazioni chimiche
core: calcium
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ca]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Ca.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
FFWWBMKQRYMOKA-SUKNRPLKSA-L
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges