Documenti fondamentali
129577
Sigma-Aldrich
Magnesium acetylacetonate dihydrate
98%
Sinonimo/i:
Magnesium 2,4 pentanedionate
Scegli un formato
25 G
CHF 116.00
CHF 116.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 116.00
About This Item
Formula condensata:
[CH3COCHC(O)CH3]2Mg · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 116.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: magnesium
Punto di fusione
265 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.CC(=O)\C=C(\C)O[Mg]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Mg.2H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/b2*4-3-;;;
LDRHDOBLZDBGOP-VGKOASNMSA-L
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.