BR782891
BRAND® BRANDplates® for inserts
6-well with lid cellGrade™ plus
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Cell culture, Insert System, Inserts, Plates, Tissue culture
Scegli un formato
CHF 134.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 134.00
Prodotti consigliati
Materiali
transparent wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
single packed
Confezionamento
pack of 1 ea
pkg of Individually wrapped, with lid
Produttore/marchio commerciale
BRAND 782891
Misura
6 well
Compatibilità
suitable for (bacteriological assays)
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Optimal cell growth thanks to cellGrade™ plus surface
- Side well access for easier pipetting and removing cover slips
- Perfect positioning of the BRANDplates® insert
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)