CLS357550
Corning® Falcon® Serological Pipettes
capacity 50 mL, individually wrapped, paper-plastic, sterile
Sinonimo/i:
pipet
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
individually wrapped paper-plastic
subdivision
Produttore/marchio commerciale
Corning 357550
Capacità
50 mL
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)