Documenti fondamentali
BR781702
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 1536 wells, size 10 μL, flat bottom, black
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali
black wells
flat bottom
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt (F-bottom)
Confezionamento
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781702
Misura
10 μL
1536 wells
Volume d’esercizio
10 μL
Colore
black
Compatibilità
suitable for (bacteriological assays)
Tipo di binding
non-treated surface
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)