Documenti fondamentali
BR6728
Discharge valve for Dispensette® S
25, 50 and 100 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium), no valve marking
Scegli un formato
1 EA
CHF 38.20
CHF 38.20
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 38.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 38.20
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Materiali
(PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 6728
Confezionamento
1 ea of
Capacità
25, 50 and 100 mL
Descrizione generale
Discharge Valve
Note legali
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)