Documenti fondamentali
BR584700
BRAND® hosecock clamp
10 to 20°Bé subdivision 0.1°Bé
Sinonimo/i:
Hosecock Clamp
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 584700
Lunghezza
285 mm
Descrizione generale
For aqueous solutions and liquids with similar surface tensions. The advantage of this pattern is that the distances between graduation marks remain constant throughout the entire range. Without thermometer.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)