Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 11.70 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41122403
CHF 11.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
stainless steel
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15906
L × W
150 mm × 3.8 mm
General description
Spatula transfers, lifts, and handles powders and granular materials.
Features and Benefits
- Made from nickel-plated, stainless steel wire
- Glazed finish with a Hayman-type end (flat and spoon)
- Autoclavable
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description stainless steel | description Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm | description L 210 mm | description L 180 mm |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15906 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific | manufacturer/tradename BRAND 139820 | manufacturer/tradename BRAND 139817 |
| material stainless steel | material nickel-stainless steel (plated) | material polystyrene | material polystyrene |
| packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging - | packaging - |
| L × W 150 mm × 3.8 mm | L × W - | L × W - | L × W - |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?