BR36982
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified
capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
Sinonimo/i:
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
Scegli un formato
CHF 79.10
Scegli un formato
About This Item
CHF 79.10
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
glass stopper
Giunto
joint: ST/NS neck14/23
Caratteristiche
accuracy class A
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
BRAND 36982
Capacità
500 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)