Documenti fondamentali
Z650463
Hirschmann® measuring cylinders, Class B
volume 5000 mL, accuracy: 37.5 mL, amber graduations
Scegli un formato
1 EA
CHF 417.00
CHF 417.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 417.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 417.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
hexagonal glass base
Caratteristiche
subdivision 50 mL
Produttore/marchio commerciale
Hirschmann 220 01 97
Disponibilità
available only in EU
Campo di misura del volume
5000 mL, accuracy: 37.5 mL
Lunghezza
650 mm
Colore
amber graduations
Descrizione generale
With spout and short line graduation. Calibrated to contain (TC, IN) according to DIN 12 680 T1.
Note legali
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)