Documenti fondamentali
BR36208
BRAND® measuring flask
capacity 10 mL, GL 18
Sinonimo/i:
PFA, Plastics, Volumetric flasks
Scegli un formato
1 EA
CHF 158.00
CHF 158.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 158.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 158.00
Check Cart for Availability
Materiali
PFA
Caratteristiche
accuracy class A
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
BRAND 36208
Capacità
10 mL
Raccordi
GL 18
Descrizione generale
Error limits according to class A, DIN EN ISO 5215. Calibrated to contain (TC, In). Incl. one batch certificate. Autoclavable, easy to clean. PFA screw cap with molded sealing ring. Exposure to temperatures up to 121 ºC (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits! Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)