CLS5640P10
Corning® reusable volumetric flask, Class A
polymethylpentene, size 10 mL, with 10/19 tapered PP stopper
Sinonimo/i:
Corning container
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
long
polymethylpentene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type polypropylene stopper
Confezionamento
case of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5640P-10
Alt. × diam. est.
90 mm × 33 mm
Misura
10 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)