BR36238
BRAND® measuring flask
capacity 100 mL, GL 18
Sinonimo/i:
PFA, Plastics, Volumetric flasks
Scegli un formato
CHF 206.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 206.00
Prodotti consigliati
Materiali
PFA
Caratteristiche
accuracy class A
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
BRAND 36238
Capacità
100 mL
Raccordi
GL 18
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Can be autoclaved, even at 121ºC
- Easy to clean
- The PFA screw cap has a molded seal ring.
- Batch calibration certified
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)