BR36172
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 25 mL
Sinonimo/i:
Plastics, Volumetric flasks
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PMP
polypropylene stopper
transparent
Giunto
joint ST/NS10/19
Caratteristiche
accuracy class A
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 36172
Misura
25 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)