Documenti fondamentali
BR36170
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 10 mL
Sinonimo/i:
Plastics, Volumetric flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PMP
polypropylene stopper
transparent
Giunto
joint ST/NS10/19
Caratteristiche
accuracy class A
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 36170
Misura
10 mL
Descrizione generale
Error limits according to class A, DIN EN ISO 1042.
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)