BR4600330
BRAND® Dispensette® S Digital bottle-top dispenser
volume range 0.5-5 mL, without recirculation valve
Scegli un formato
CHF 417.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 417.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Prodotti consigliati
Caratteristiche
incremental 0.02 mL
DE-M marking
without recirculation valve
Produttore/marchio commerciale
BRAND 4600330
Intervallo di volume
0.5-5 mL
Raccordi
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Contenuto correlato
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.