Documenti fondamentali
BR28920
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 150-200 mm pipettes
Scegli un formato
1 EA
CHF 62.90
CHF 62.90
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 62.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.13
CHF 62.90
Check Cart for Availability
Materiali
aluminum
Caratteristiche
Holds 150-200 mm pipettes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 28920
Descrizione generale
Pipette box of aluminum, inner silicone coating for storage and sterilisation of pipettes with different length.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)